(1S,2S)-(-)-1,2-Difeniletilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-DPEN
D2175-1G D2175-5G
TCIAD2175-1GEA 30 EUR
TCIAD2175-1G TCIAD2175-5G
(1S,2S)-(-)-1,2-Difeniletilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1S,2S)-(-)-1,2-Difeniletilendiamina
Formula: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212.29 g/mol
Número MDL: MFCD00082751
Núm. CAS: 29841-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b535d28386c3f217a40fad5db5a333898be97cd&vid=dacb825ae1f19c59019c1038091141eb4a01508e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -98.0 to -108.0 deg (C=1, EtOH)