1,4-Bis(trimetilsilil)-1,3-butadiino ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
B1298-1G
B1298-5G
TCIAB1298-1GEA
63
EUR
TCIAB1298-1G
TCIAB1298-5G
1,4-Bis(trimetilsilil)-1,3-butadiino ≥99.0% (por GC)
1,4-Bis(trimetilsilil)-1,3-butadiino
Formula:
C₁₀H₁₈Si₂ MW: 194,42 g/mol |
Número MDL:
MFCD00009839 Núm. CAS: 4526-07-2 ADR: 4.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 110.0 to 113.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)