1-Bromo-3-(metilsulfonil)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-(methylsulphonyl)benzene
B3893-25G B3893-5G
TCIAB3893-25GEA 143 EUR
TCIAB3893-25G TCIAB3893-5G
1-Bromo-3-(metilsulfonil)benceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-(metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₇BrO₂S
Número MDL: MFCD03095326
Núm. CAS: 34896-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06fb96a40178e91cc836bfbc097ce251de847ead&vid=d55b82c0006273d538952e786e03ba2c31c4c32c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C