1-Bromo-4-(metilsulfonil)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3148-25G B3148-5G
TCIAB3148-25GEA 123 EUR
TCIAB3148-25G TCIAB3148-5G
1-Bromo-4-(metilsulfonil)benceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-(metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₇BrO₂S
Número MDL: MFCD00025065
Núm. CAS: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2e9b520791631ba2ab6b99e7739acaf2fc49a9f&vid=a2e9b520791631ba2ab6b99e7739acaf2fc49a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C