1-Cloro-4-(metilsulfonil)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chlorophenyl Methyl sulphone, 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
C1237-25G C1237-5G
TCIAC1237-25GEA 89 EUR
TCIAC1237-25G TCIAC1237-5G
1-Cloro-4-(metilsulfonil)benceno ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-4-(metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₇ClO₂S
Pto. Ebullición: 60°C
Número MDL: MFCD00025067
Núm. CAS: 98-57-7
EINECS: 202-682-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d271e074133000f175af6a1ef203485519b1dcc5&vid=d271e074133000f175af6a1ef203485519b1dcc5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C