4-Nitrotiofenol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0146-25G N0146-5G
TCIAN0146-25GEA 180 EUR
TCIAN0146-25G TCIAN0146-5G
4-Nitrotiofenol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
4-Nitrotiofenol
Formula: C₆H₅NO₂S
Número MDL: MFCD00007343
Núm. CAS: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0520fad381f0e7aba63ddef7d738033a302d7376&vid=0520fad381f0e7aba63ddef7d738033a302d7376&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C