trans-1,4-Difenil-2-buteno-1,4-diona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
D2185-25G D2185-5G
TCIAD2185-25GEA 207 EUR
TCIAD2185-25G TCIAD2185-5G
trans-1,4-Difenil-2-buteno-1,4-diona ≥98.0% (por GC)
trans-1,4-Difenil-2-buteno-1,4-diona
Formula: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236.27 g/mol
Número MDL: MFCD00003083
Núm. CAS: 959-28-4
EINECS: 213-498-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d807d4db67d0d219089d36470e6b237845763375&vid=d807d4db67d0d219089d36470e6b237845763375&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C