2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
M1934-25G M1934-5G
TCIAM1934-25GEA 112 EUR
TCIAM1934-25G TCIAM1934-5G
2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Número MDL: MFCD00051594
Núm. CAS: 35450-36-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b69f679f2284eadd2c05450d8abacaa7d15bfdd1&vid=b69f679f2284eadd2c05450d8abacaa7d15bfdd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %