3-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1364-1G M1364-5G
TCIAM1364-1GEA 34 EUR
TCIAM1364-1G TCIAM1364-5G
3-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
3-Metoxi-2-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₉H₉NO₅
Número MDL: MFCD00051968
Núm. CAS: 5307-17-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0f90b6bdb02365113b3e8c9613a3e80eb50c72&vid=ec0f90b6bdb02365113b3e8c9613a3e80eb50c72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency