4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
B25529.06
B25529.14
B25529.06EA
72.4
EUR
B25529.06
B25529.14
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo ≥98%
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 148490-97-5
Molecular Formula: C9H9IO3
Formula Weight: 292.07
Melting Point: 44-46°
MDL No.: MFCD06797865
Formula:
C₉H₉IO₃ MW: 292,07 g/mol Pto. de fusión: 44…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052925 Núm. CAS: 35387-93-0 |