1,2,4-Tribromobenceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0346-25G T0346-5G
TCIAT0346-25GEA 115 EUR
TCIAT0346-25G TCIAT0346-5G
1,2,4-Tribromobenceno ≥95.0% (por GC)
1,2,4-Tribromobenceno
Formula: C₆H₃Br₃
Pto. Ebullición: 85 - 90 °C (0,04 -rr)
Pto. de fusión: 44 °C
Número MDL: MFCD00000062
Núm. CAS: 615-54-3
EINECS: 210-433-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c4d008fbc47282adb3e5f29b3717d2b4c86b91&vid=c5c4d008fbc47282adb3e5f29b3717d2b4c86b91&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C