Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H1324-1G
H1324-5G
TCIAH1324-1GEA
65
EUR
TCIAH1324-1G
TCIAH1324-5G
Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-hidroxi-2-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₅NO₅ MW: 183.12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00017003 Núm. CAS: 602-00-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 180.0 to 184.0 deg-C |