Ácido 6-metoxisalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1941-5G M1941-1G
TCIAM1941-5GEA 42 EUR
TCIAM1941-5G TCIAM1941-1G
Ácido 6-metoxisalicilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-metoxisalicilico
Formula: C₈H₈O₄
Número MDL: MFCD00674090
Núm. CAS: 3147-64-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fda23d7580834dbaa8dbfd810f90a1285223f40&vid=7fda23d7580834dbaa8dbfd810f90a1285223f40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C