4-terc-Amilfenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-terc-Pentilfenol, p-(1,1-Dimetilpropil)fenol
A0460-25G A0460-500G
TCIAA0460-25GEA 17 EUR
TCIAA0460-25G TCIAA0460-500G
4-terc-Amilfenol ≥98.0% (por GC)
4-terc-Amilfenol
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25 g/mol
Número MDL: MFCD00002369
Núm. CAS: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN: 2430
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,07142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a394da6d954d349044dfdb3594b0b7901512e9a1&vid=a394da6d954d349044dfdb3594b0b7901512e9a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C