1,3,5-Tribromobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0347-25G
T0347-250G
T0347-5G
TCIAT0347-25GEA
24
EUR
TCIAT0347-25G
TCIAT0347-250G
TCIAT0347-5G
1,3,5-Tribromobenceno ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Tribromobenceno
Formula:
C₆H₃Br₃ Pto. Ebullición: 271°C Pto. de fusión: 122…123 °C Densidad: 2,637 g/cm³ (22 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000080 Núm. CAS: 626-39-1 EINECS: 210-947-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 121.0 to 124.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...