1,4-Dibromobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0170-25G D0170-500G D0170-100G
TCIAD0170-25GEA 18 EUR
TCIAD0170-25G TCIAD0170-500G TCIAD0170-100G
1,4-Dibromobenceno ≥99.0% (por GC)
1,4-Dibromobenceno
Formula: C₆H₄Br₂
Pto. Ebullición: 219°C
Pto. de fusión: 84…87 °C
Densidad: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000089
Núm. CAS: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03019
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=692562f03597f167d30c60a5d394ae88464e32d5&vid=aa050eea200beb66e15953052fbac82e8a6c138e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C