2-Bromobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: o-Bromobenzaldehyde
B0836-25G B0836-500G B0836-100G
TCIAB0836-25GEA 25 EUR
TCIAB0836-25G TCIAB0836-500G TCIAB0836-100G
2-Bromobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Bromobenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 95°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003300
Núm. CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b58b4e3b342b5db44e6e89da867a9abf14c3237&vid=502418375331fbf00d09a59d261b6b0effa48609&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 14.0 to 22.0 deg-C