5-Bromosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-hidroxibenzaldehído
B0893-25G B0893-500G
TCIAB0893-25GEA 62 EUR
TCIAB0893-25G TCIAB0893-500G
5-Bromosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromosalicilaldehído
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Pto. de fusión: 101…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003330
Núm. CAS: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e9cd00dba9ba16b65585ce1c0e3cf8d5603aa92&vid=71bb4889a35f8807879b2929daf1c0e581f40261&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C