3-Bromobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0548-25G B0548-500G B0548-100G
TCIAB0548-25GEA 26 EUR
TCIAB0548-25G TCIAB0548-500G TCIAB0548-100G
3-Bromobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Bromobenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Pto. Ebullición: 236°C
Pto. de fusión: 18…21 °C
Densidad: 1,587 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 96°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003345
Núm. CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cde371501a7307ba955e90630b8f59ca7ace484&vid=184fd21bf7cee5b25ce71a197cd762bd41d3b701&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %