4-Bromobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0549-25G B0549-250G
TCIAB0549-25GEA 20 EUR
TCIAB0549-25G TCIAB0549-250G
4-Bromobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
4-Bromobenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003377
Núm. CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dac47e28e77cad9647b026267677625d3c2bb0f&vid=ce7e2e8ac7aa30977e8cd6d61bc9b9bcc27b32cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency