3-Bromo-p-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-metoxibenzaldehído, 3-Bromo-4-anísaldehído
B1790-25G B1790-5G
TCIAB1790-25GEA 71 EUR
TCIAB1790-25G TCIAB1790-5G
3-Bromo-p-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-p-anísaldehído
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Pto. de fusión: 54 °C
Número MDL: MFCD00016599
Núm. CAS: 34841-06-0
EINECS: 252-241-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a97862195eeff4a8ee4bbee455178619f3eeda7&vid=f7b3c8edc1b2418b434333131457034e5576e4b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C