5-Bromo-o-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1791-25G B1791-250G
TCIAB1791-25GEA 41 EUR
TCIAB1791-25G TCIAB1791-250G
5-Bromo-o-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-o-anísaldehído
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 269 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117 °C
Número MDL: MFCD00003347
Núm. CAS: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a8a4791a64a9b6113a55e21fe61482df7630f88&vid=79fd789cca91eb84752b97a051bfc9e53ff9b9c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C