5-Bromovainillina ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
B1172-25G B1172-5G
TCIAB1172-25GEA 78 EUR
TCIAB1172-25G TCIAB1172-5G
5-Bromovainillina ≥95.0% (by titrimetric analysis)
5-Bromovainillina
Formula: C₈H₇BrO₃
MW: 231.05 g/mol
Pto. Ebullición: 314
Número MDL: MFCD00006940
Núm. CAS: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d50e2bee1f5370f8ff28e3d94b9b097950dbfe5&vid=6d50e2bee1f5370f8ff28e3d94b9b097950dbfe5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C