6-Bromo-3,4-dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2011-25G
B2011-5G
TCIAB2011-25GEA
84
EUR
TCIAB2011-25G
TCIAB2011-5G
6-Bromo-3,4-dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-3,4-dimetoxibenzaldehído
Formula:
C₉H₉BrO₃ Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 151 °C |
Número MDL:
MFCD00003301 Núm. CAS: 5392-10-9 EINECS: 226-390-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 152.0 deg-C |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |