4-Bromo-3,5-dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2952-25G B2952-5G
TCIAB2952-25GEA 340 EUR
TCIAB2952-25G TCIAB2952-5G
4-Bromo-3,5-dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3,5-dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Número MDL: MFCD00040799
Núm. CAS: 31558-40-4
EINECS: 250-698-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c73fdc32819517191cab028635c887483ed3305&vid=b48f010b2cba1a2a3289aa708b8aace1c5f83bec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Acid Value max. 1.0