3,5-Dibromosalicilaldehído ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
D0188-25G D0188-5G
TCIAD0188-25GEA 137 EUR
TCIAD0188-25G TCIAD0188-5G
3,5-Dibromosalicilaldehído ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,5-Dibromosalicilaldehído
Formula: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Pto. Ebullición: 261 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 86 °C
Número MDL: MFCD00003318
Núm. CAS: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03027
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba9edeab57e9ca059400c730d55a12d40e414c2&vid=aba9edeab57e9ca059400c730d55a12d40e414c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C