2-Bromobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: o-Bromobenzonitrile
B1369-10G B1369-25G
TCIAB1369-10GEA 40 EUR
TCIAB1369-10G TCIAB1369-25G
2-Bromobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromobenzonitrilo
Formula: C₇H₄BrN
Pto. Ebullición: 252 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 51…52 °C
Densidad: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001772
Núm. CAS: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05a95b8ad2ef230095628341ed016367539146d2&vid=75944ed1153a7e8e3f4ff355664c7ad5aa2bd95e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency