3-Bromobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: m-Bromobenzonitrile
B1227-100G B1227-25G B1227-5G
TCIAB1227-100GEA 191 EUR
TCIAB1227-100G TCIAB1227-25G TCIAB1227-5G
3-Bromobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Bromobenzonitrilo
Formula: C₇H₄BrN
MW: 182.02 g/mol
Pto. Ebullición: 225°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001796
Núm. CAS: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3823b7e8095d877290542c285d5c103752052fca&vid=7799278794193bc00d8d8aa54c4826b6815fa6b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C