4-Bromobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-Bromobenzonitrile
B1426-25G B1426-250G
TCIAB1426-25GEA 41 EUR
TCIAB1426-25G TCIAB1426-250G
4-Bromobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
4-Bromobenzonitrilo
Formula: C₇H₄BrN
Pto. Ebullición: 236°C
Pto. de fusión: ∼90 °C
Densidad: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001811
Núm. CAS: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb72654f9a8a00bcab0383da36007c9da5060d9&vid=b514fcf7a9a6d3d056c8dbdbf4eabc162193ca42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C