Ácido 2,5-dibromobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3439-25G D3439-5G
TCIAD3439-25GEA 106 EUR
TCIAD3439-25G TCIAD3439-5G
Ácido 2,5-dibromobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,5-dibromobenzoico
Formula: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Número MDL: MFCD00016494
Núm. CAS: 610-71-9
EINECS: 210-234-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28af475d1b2554630c88be2d05cca7ccee4c7742&vid=f85d6a8712c29c5a8e5b87953cf50d9be9d226b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C