Ácido 2-bromobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B0552-25G B0552-500G B0552-100G
TCIAB0552-25GEA 16 EUR
TCIAB0552-25G TCIAB0552-500G TCIAB0552-100G
Ácido 2-bromobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromobenzoico
Formula: C₇H₅BrO₂
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 144…147 °C
Densidad: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002402
Núm. CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261b397d74a937da7624890b93c154e778149319&vid=f379a8d456c3d1757515efa0c721a34fd89ae09b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency