Ácido 3,5-dibromobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2353-5G D2353-25G
TCIAD2353-5GEA 46 EUR
TCIAD2353-5G TCIAD2353-25G
Ácido 3,5-dibromobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,5-dibromobenzoico
Formula: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051758
Núm. CAS: 618-58-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f655a3c59db623edfd6224079b75b93e0a296a42&vid=f655a3c59db623edfd6224079b75b93e0a296a42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity