Ácido 3-bromobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: m-Bromobenzoic Acid

B0551-25G B0551-250G
TCIAB0551-25GEA 30 EUR
TCIAB0551-25G TCIAB0551-250G
Ácido 3-bromobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromobenzoico
Formula: C₇H₅BrO₂
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155 °C
Densidad: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002487
Núm. CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55b2bad18b979eb96e8dd8b280ecfed7135cedf6&vid=7f88b7906c4abd123792f340a9bd6e05f9264cc6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR