Ácido 4-bromobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B0553-25G B0553-100G
TCIAB0553-25GEA 32 EUR
TCIAB0553-25G TCIAB0553-100G
Ácido 4-bromobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-bromobenzoico
Formula: C₇H₅BrO₂
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 252…256 °C
Densidad: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002529
Núm. CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Índice Merck: 14,01408
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f77d7df4d690c85de033cbec66a327e27a39189&vid=0ffa27dd36259b38c6e9833814ab956fceb4f815&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency