Ácido 5-bromoantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
A1254-25G A1254-5G
TCIAA1254-25GEA 74 EUR
TCIAA1254-25G TCIAA1254-5G
Ácido 5-bromoantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Bromoanthranilic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 218…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007823
Núm. CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01405
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0a84de301cf60017511bacfc12aa9a442adff38&vid=e725dab4d1e3af0405b62d7387facf28d6c5bf49&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %