Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3846-25G B3846-5G
TCIAB3846-25GEA 68 EUR
TCIAB3846-25G TCIAB3846-5G
Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇BrO₃
Número MDL: MFCD00020214
Núm. CAS: 22921-68-2
EINECS: 245-329-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b776264653aa2a695a6fee52c019cf8105bdf2&vid=f41fe291d9145e6a6f51353ae1ebeca0bb3c04aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C