Ácido 3,5-dibromosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid
D1087-25G D1087-500G
TCIAD1087-25GEA 33 EUR
TCIAD1087-25G TCIAD1087-500G
Ácido 3,5-dibromosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3,5-dibromosalicílico
Formula: C₇H₄Br₂O₃
MW: 295,91 g/mol
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 228…229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002441
Núm. CAS: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9
Índice Merck: 14,03028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6005553a091ff26351f6e97cf5fbc242f0324075&vid=22a727c19849144b05a07f8d3c90b23caab229cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 230.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity