1-Bromo-2,4-diclorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dichlorobromobenzene
B2187-25G B2187-5G
TCIAB2187-25GEA 208 EUR
TCIAB2187-25G TCIAB2187-5G
1-Bromo-2,4-diclorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,4-diclorobenceno
Formula: C₆H₃BrCl₂
Número MDL: MFCD00018333
Núm. CAS: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73793d50176160a408345b4025460c1e1ea7a119&vid=e82ca6a34acc79f71666c1e1e601a48f2464a3fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %