2-Bromo-1,4-diclorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B0981-25G
B0981-5G
TCIAB0981-25GEA
80
EUR
TCIAB0981-25G
TCIAB0981-5G
2-Bromo-1,4-diclorobenceno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-1,4-diclorobenceno
Formula:
C₆H₃BrCl₂ Pto. Ebullición: 79 - 80 °C (1 -rr) Pto. de fusión: 31…33 °C |
Número MDL:
MFCD00018505 Núm. CAS: 1435-50-3 EINECS: 215-859-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |