1-Bromo-2-clorobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromochlorobenzene
B0569-25G B0569-500G
TCIAB0569-25GEA 26 EUR
TCIAB0569-25G TCIAB0569-500G
1-Bromo-2-clorobenceno ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-2-clorobenceno
Formula: C₆H₄BrCl
Pto. Ebullición: 204°C
Pto. de fusión: –12,1 °C
Densidad: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000532
Núm. CAS: 694-80-4
EINECS: 211-775-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e68dd1013a86e37267d72350df5440487736886a&vid=4e33fc98a33f7ff7c2eaae189d1825011fcf897a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %