4-Bromo-1,2-diclorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
B0983-25G B0983-500G B0983-100G
TCIAB0983-25GEA 46 EUR
TCIAB0983-25G TCIAB0983-500G TCIAB0983-100G
4-Bromo-1,2-diclorobenceno ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-1,2-diclorobenceno
Formula: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 24,5 °C
Densidad: 1,781 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00040849
Núm. CAS: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453d4dce7d0a49ab4d968e33e72dac67c5e524c6&vid=1429d58aadb86e97b9573b3c495652ad1edf02a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %