1-Bromo-4-clorobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromochlorobenzene
B0571-25G B0571-500G B0571-100G
TCIAB0571-25GEA 17 EUR
TCIAB0571-25G TCIAB0571-500G TCIAB0571-100G
1-Bromo-4-clorobenceno ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-4-clorobenceno
Formula: C₆H₄BrCl
MW: 191.45 g/mol
Pto. Ebullición: 196
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000600
Núm. CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df08256b77ce27db9eb1d056c3f884af1b843c2&vid=c5c210fefaf3b78bce3feeec14286f01fab55475&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 65.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency