4-Bromo-2-clorofluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
B1860-25G B1860-5G
TCIAB1860-25GEA 85 EUR
TCIAB1860-25G TCIAB1860-5G
4-Bromo-2-clorofluorobenceno ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-clorofluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
Pto. Ebullición: 95°C
Densidad: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00051794
Núm. CAS: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8167bd867b54775c84b131652732dab163f8dd7a&vid=b12681de55dbacb300f7c180a3095246a1575e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %