2-Bromo-5-clorofluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2724-5G B2724-25G
TCIAB2724-5GEA 22 EUR
TCIAB2724-5G TCIAB2724-25G
2-Bromo-5-clorofluorobenceno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-clorofluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00079708
Núm. CAS: 1996-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b8b4210fb425950e23c14cc1a11b671407dc3a9&vid=7b8b4210fb425950e23c14cc1a11b671407dc3a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %