4-Bromo-2,6-dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1978-25G B1978-5G
TCIAB1978-25GEA 134 EUR
TCIAB1978-25G TCIAB1978-5G
4-Bromo-2,6-dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2,6-dicloroanilina
Formula: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240,91 g/mol
Pto. Ebullición: 290 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 90 °C
Número MDL: MFCD00025162
Núm. CAS: 697-88-1
EINECS: 211-809-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c3076c4fb29f323258fc265576cbaef65c7e4c8&vid=8929130f8181fbe8fc71633f75bd9fc9a0850ff8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C