4-Bromo-2-cloroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1993-25G B1993-5G
TCIAB1993-25GEA 116 EUR
TCIAB1993-25G TCIAB1993-5G
4-Bromo-2-cloroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-cloroanilina
Formula: C₆H₅BrClN
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007660
Núm. CAS: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c97029cad3ff6c496b13f56dbbdea843fc098998&vid=07d36d4f1aa9f0494387c4c1f66a30a3ac0cbb1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency