1,2-Dibromo-4,5-difluorobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1913-25G D1913-5G
TCIAD1913-25GEA 84 EUR
TCIAD1913-25G TCIAD1913-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenceno ≥97.0% (por GC)
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenceno
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Pto. Ebullición: 208 °C (1013 hPa)
Pto. de inflamación: 44°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009890
Núm. CAS: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71346556bbd79106730b1622e97bb85153ee347&vid=1c6a5d8f5bb615494d898d815782c2fe27a6e0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %