1,2-Dibromo-4-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2854-25G D2854-5G
TCIAD2854-25GEA 128 EUR
TCIAD2854-25G TCIAD2854-5G
1,2-Dibromo-4-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2-Dibromo-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Br₂F
Número MDL: MFCD00070780
Núm. CAS: 2369-37-1
EINECS: 219-131-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d470695444e99a9a01727baf215f03465b49dd19&vid=bdbbcb30860e33d95b9f2143a320d300a1c3c5d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %