3,5-Dibromo-1-fluorobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2211-10G D2211-25G
TCIAD2211-10GEA 42 EUR
TCIAD2211-10G TCIAD2211-25G
3,5-Dibromo-1-fluorobenceno ≥97.0% (por GC)
3,5-Dibromo-1-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Br₂F
Pto. Ebullición: 84°C
Densidad: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00061119
Núm. CAS: 1435-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609c6c426f0cce446d2d3a25233be3147fcbd1db&vid=5ded9469706574545329d946bb7dc18136899988&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %