1,4-Dibromo-2,5-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1864-10G D1864-25G
TCIAD1864-10GEA 46 EUR
TCIAD1864-10G TCIAD1864-25G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenceno
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de fusión: 65 °C
Número MDL: MFCD00000346
Núm. CAS: 327-51-5
EINECS: 206-317-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6953d457c66a6de9c766bd26ae2ffa3be6de2c9&vid=c6114ced5fc8f88ff150ac3057e9b8466fd14fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency